Fontos dokumentumok
I8909
Anti-Interleukin-1α antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Szinonimák:
Anti-IL-1α
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
goat
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
lyophilized powder
faj reaktivitás
human
technika/technikák
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IL1A(3552)
Related Categories
Általános leírás
Anti-interleukin-1α specifically reacts with human IL-1α. It does not react with human IL-1β and mouse IL-1β or mouse IL-1α in neutralization reactions. It shows 5% cross reactivity with mouse IL-1α in immunoblotting applications.
Immunogen
Alkalmazás