Merck
204876
Complement C1q, Human
Complement C1q, Human, CAS 80295-33-6, is a native C1q complement component composed of 18 polypeptide chains consisting of three nonidentical A, B, C subunits of 29, 26, and 19 kDa, respectively.
Szinonimák:
Complement C1q, Human
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
Erről a tételről
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.77
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
≥90% (SDS-PAGE)
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
szennyeződések
IgG, IgA, IgM, C3, C4, albumin, fibrinogen, α₂-macroglobulin, trace
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
204888C1740204886
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
impurities
IgG, IgA, IgM, C3, C4, albumin, fibrinogen, α₂-macroglobulin, trace
impurities
IgG, IgA, IgM, albumin, ceruloplasmin or functionally C3, C6, C7, C8, or C9, trace
impurities
-
impurities
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Általános leírás
Native, human C1q complement component. Glycoprotein composed of 18 polypeptide chains consisting of three nonidentical subunits, A, B, and C, of M.W. 29 kDa, 26 kDa, and 19 kDa, respectively. Present in normal human serum at 70 µg/ml. Found in circulating blood plasma complexed with two C1r and two C1s molecules to form the first component of complement (C1). Activation of complement via classical pathway is triggered by binding of C1q to immune complexes containing IgG or IgM or to a variety of other activating substances, including C-reactive protein, retroviruses, and mitochondria. Subsequent to C1q binding, C1r and C1s are converted to proteolytic enzymes that are responsible for continuation of activation via the classical pathway.
Biokémiai/fiziológiai hatások
≥150,000 C1qH50 units/mg and ≥70% C1q activity in normal human serum on a mg/mg basis
Kiszerelés
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Fizikai forma
In 300 mM NaCl, 10 mM HEPES, 40% glycerol, pH 7.2.
Elkészítési megjegyzés
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Prepared from serum that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Egyéb megjegyzések
Loos, M., et al. 1980. J. Immunol. 124, 59.
Kolb, W.P., et al. 1979. J. Immunol. 122, 2103.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
Toxicity: Standard Handling (A)
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Dokumentumtár megtekintése
Questions
  1. Is this product suitable for cell culture?
    1 answer
    1. This product has not been tested for use in cell culture. Note that product C1740, while not tested for cell culture applications, has been used successfully by researchers. Please see the link below to review this product, including the peer reviewed papers:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c1740
      Helpful?