Fontos dokumentumok
SML1394
Olmesartan
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-propyl-1-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-5-carboxylic acid, Olmesartan acid
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(C)(C)C1=C(C(O)=O)N(CC2=CC=C(C3=C(C4=NNN=N4)C=CC=C3)C=C2)C(CCC)=N1
InChI
1S/C24H26N6O3/c1-4-7-19-25-21(24(2,3)33)20(23(31)32)30(19)14-15-10-12-16(13-11-15)17-8-5-6-9-18(17)22-26-28-29-27-22/h5-6,8-13,33H,4,7,14H2,1-3H3,(H,31,32)(H,26,27,28,29)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VTRAEEWXHOVJFV-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... AGTR1(185)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)