Merck
PHL89222
Hesperetin
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
3′,5,7-Trihydroxy-4′-methoxyflavanone, 5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4-chromanone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H14O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
302.28
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1O)C2CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C16H14O6/c1-21-13-3-2-8(4-10(13)18)14-7-12(20)16-11(19)5-9(17)6-15(16)22-14/h2-6,14,17-19H,7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AIONOLUJZLIMTK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Analízis megjegyzés
For this product we use the non-stereospecific CAS number. It is expected that the natural enantiomer is predominant, however the substance is prone to racemization in solution. The product is therefore not specified stereospecifically and is only recommended to be used for non-stereospecific analysis.
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Rutin phyproof® Reference Substance
PHL89270
Rutin