Fontos dokumentumok
SML0670
Leonurine
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-Guanidino-1-butanol syringate, 4-Guanidinobutyl 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate, SCM-198
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC(=NCCCCOC(=O)c1cc(c(c(c1)OC)O)OC)N
InChI
1S/C14H21N3O5/c1-20-10-7-9(8-11(21-2)12(10)18)13(19)22-6-4-3-5-17-14(15)16/h7-8,18H,3-6H2,1-2H3,(H4,15,16,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WNGSUWLDMZFYNZ-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)