Merck
SRP4137
IL-4 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Szinonimák:
B cell stimulating factor, BCDF, BCGF, BSF-1, IL-4, Lymphocyte stimulatory factor 1
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.32
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized
molekulatömeg
~15.0 kDa
kiszerelés
pkg of 10 μg
szennyeződések
endotoxin, tested
NCBI elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... IL4(3565)
Általános leírás
The gene IL-4 (interleukin 4) is mapped to human chromosome 5q31.1. Human IL-4 is a 15kDa globular protein containing 130 amino acid residues. It is a cytokine which is mainly secreted by activated Th2 (T helper) cells.
Alkalmazás
IL-4 (interleukin 4) has been used to polarize the human monocytic leukemia (THP-1) cells to M2-like phenotype.
In inflamed porcine endometrium, IL-4 (interleukin 4)-human has been used to study effects of IL-4 on the leukotriene B4 and leukotriene C4 synthesis as well as secretion. It has been used to study the effect of IL-4 on synthesis and secretion of leukotrienes from endometrial epithelial cells of pigs.
Biokémiai/fiziológiai hatások
IL-4 (Interleukin 4) is a potent lymphoid cell growth factor that stimulates the growth and survivability of certain B cells and T cells. It exhibits anti-inflammatory responses and participates in immune processes by providing protection from intracellular pathogens. IL-4 also plays an important role in Th2 (T helper cells) differentiation. Additionally, it can suppress pro-inflammatory cytokines. IL-4 is associated with pemphigus. Also, mutation in the gene is linked with risk of dental implant loss. In children, IL-4 might be involved with risk of asthma and Mycoplasma pneumoniae infection.
Fizikai forma
Sterile filtered and lyophilized with no additives.
Elkészítési megjegyzés
Centrifuge the vial prior to opening. Avoid freeze-thaw cycles.
Reconstitute in water to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. The solution can then be diluted into other aqueous buffers.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Shuichi Sakamoto et al.
Oncoimmunology, 8(12), e1671760-e1671760 (2019-11-20)
A solid tumor consists of cancer and stromal cells, which comprise the tumor microenvironment (TME). Tumor-associated macrophages (TAMs) are usually abundant in the TME, contributing to tumor progression. In cases of peritoneal dissemination of gastric cancer (GC), the contribution of
Linkage analysis of IL4 and other chromosome 5q31.1 markers and total serum immunoglobulin E concentrations.
Marsh DG, et al.
Science, 264, 1152-1156 (1994)
Association of interleukin 4 gene polymorphisms with dental implant loss.
Pigossi SC, et al.
Implant Dentistry, 23, 723-731 (2014)
Purification of a 130-kDa T cell glycoprotein that binds human interleukin 4 with high affinity.
Galizzi JP, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 265, 439-444 (1990)
Interleukin 4 inhibition as a potential therapeutic in pemphigus.
Tavakolpour S and Tavakolpour V
Cytokine, 77, 189-195 (2016)