Fontos dokumentumok
SML1283
Sigma-Aldrich
Cilastatin sodium Ready Made Solution
50 mg/mL in DMSO/H2O, 1:1
Szinonimák:
((Z)-7-[(2R)-2-Amino-3-hydroxy-3-oxopropyl]sulfanyl-2-{[(1S)-2,2-dimethylcyclopropanecarbonyl]amino}hept-2-enoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H26N2O5S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
358.45
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
form
liquid (1:1 DMSO:H2O)
Minőségi szint
koncentráció
50 mg/mL in DMSO/H2O, 1:1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C16H26N2O5S.Na/c1-16(2)8-10(16)13(19)18-12(15(22)23)6-4-3-5-7-24-9-11(17)14(20)21;/h6,10-11H,3-5,7-9,17H2,1-2H3,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23);/q;+1/p-1/b12-6-;/t10-,11-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QXPBTTUOVWMPJN-VQAYNFQASA-M
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cilastatin sodium is an inhibitor of the renal enzyme dehydropeptidase I and some bacterial zinc-containing β-lactamases. By this action, cilastatin suppresses both host and target metabolism of the broad-spectrum antibiotic imipenem, improving its efficacy.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup