Fontos dokumentumok
H6903
Sigma-Aldrich
HEPBS
≥99% (titration), powder, pH 7.6-9.0
Szinonimák:
PBS, phosphate buffered saline, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(4-butanesulfonic acid)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H22N2O4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
266.36
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161700
NACRES:
NA.25
Terméknév
HEPBS, ≥99% (titration)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (titration)
Forma
powder
pH
7.6-9.0
hasznos pH-tartomány
7.6-9.0
pKa (25 °C)
8.3
pKa 
8.3
oldhatóság
water: 0.5 g/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)CCCCN1CCN(CC1)CCO
InChI
1S/C10H22N2O4S/c13-9-8-12-6-4-11(5-7-12)3-1-2-10-17(14,15)16/h13H,1-10H2,(H,14,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LOJNFONOHINEFI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
HEPBS/N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(4-butanesulfonic acid) is mainly used in buffer preparations.
Kapcsolódás
Homolog of HEPES and EPPS with higher pKa and similar utility in biological systems.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Template-Directed Synthesis in 3?-and 5?-Direction with Reversible Termination
Kaiser A, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 51(33), 8299-8303 (2012)
T Thiel et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 37(3), 117-129 (1998-12-31)
Four new zwitterionic butanesulfonic acid buffers that are structurally related to four families of Good buffers were evaluated for use in biological systems. These buffers, with pKa values from 7.6 to 10.7, were compared with a variety of other buffers
Michael Bachmann et al.
Journal of cell science, 133(9) (2020-03-21)
αVβ3 integrin can bind to multiple extracellular matrix proteins, including vitronectin (Vn) and fibronectin (Fn), which are often presented to cells in culture as homogenous substrates. However, in tissues, cells experience highly complex and changing environments. To better understand integrin