Merck
H7637
Sigma-Aldrich
HEPES hemisodium salt
≥99% (titration)
Szinonimák:
4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid hemisodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid) hemisodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H17.5N2O4S· 0.5Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
249.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥99% (titration)
Forma
powder
pH
7.4-7.7 (25 °C, 0.1 M in water)
hasznos pH-tartomány
6.8-8.2
pKa 
7.5
oldhatóság
water: soluble 0.5 g/mL
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)