SAB5600284
Anti-Mouse IgG Fc-Biotin antibody, Goat monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RMG06, purified immunoglobulin
Szinonimák:
Fc region of Mouse IgG
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
konjugátum
biotin conjugate
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
secondary antibodies
klón
RMG06, monoclonal
recombinant monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
mouse
technika/technikák
ELISA: 0.05-1 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5—2 μg/mL
western blot: 0.1— 0.5 μg/mL
izotípus
IgG
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Egyediség
Immunogen
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2