Fontos dokumentumok
H6666
Keratinocyte Growth Factor human
HumanKine®, >95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
FGF-7, KGF
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Keratinocyte Growth Factor human, KGF, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Teszt
>95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
hatékonyság
4-20 ng/mL EC50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
dimer 17-30 kDa (glycosylated)
kiszerelés
pkg of 10 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<1 EU/μg
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... FGF7(2252)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Jogi információk
összehasonlítható termékek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?