Fontos dokumentumok
K1757
Keratinocyte Growth Factor human
≥95% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Szinonimák:
hFGF-7, hKGF, FGF-7, KGF
About This Item
Javasolt termékek
product name
Keratinocyte Growth Factor human, KGF, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥95% (SDS-PAGE and HPLC)
form
powder
hatékonyság
0.1-15 ng/mL ED50/EC50
minőség
endotoxin tested
molekulatömeg
18.9 kDa
kiszerelés
pkg of 10 and 50 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
1 EU/μg
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... FGF7(2252)
Általános leírás
Alkalmazás
- as a component of epithelial growth medium
- as a positive control for antigen to determine the activity of the antibody
- to analyze the influence of KGF associated with thermo-sterilized carboxymethyl chitosan (NOCCts) in the reduction of pericardial adhesions
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3