SAB2702132
Anti-HIF1A antibody produced in rabbit
Szinonimák:
HIF1-ALPHA, MOP1, PASD8, bHLHe78
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
liquid
molekulatömeg
93 kDa
faj reaktivitás
mouse, bovine, human, rat
koncentráció
1 mg/mL
technika/technikák
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 1:100-1:1000
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 500-10000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... HIF1A(3091)
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2