SAB1403916
Monoclonal Anti-HIF1A, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
HIF-1alpha, HIF1, HIF1-ALPHA, MOP1, PASD8, bHLHe78
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
1D4, monoclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~38.21 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... HIF1A(3091)
Általános leírás
Immunogen
Sequence
QRKRKMEHDGSLFQAVGIGTLLQQPDDHAATTSLSWKRVKGCKSSEQNGMEQKTIILIPSDLACRLLGQSMDESGLPQLTSYDCEVNAPIQGSRNLLQGEELLRALDQVN
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1