Fontos dokumentumok
H6521
2-Hydroxydodecanoic acid
≥98% (capillary GC)
Szinonimák:
α-Hydroxylauric acid, 2-Hydroxylauric acid, DL-α-Hydroxylauric acid
Teszt
≥98% (capillary GC)
lipidtípus
saturated FAs
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCC(O)C(O)=O
InChI
1S/C12H24O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(13)12(14)15/h11,13H,2-10H2,1H3,(H,14,15)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YDZIJQXINJLRLL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)