Merck
03759
Sigma-Aldrich
L-β-Homolysine dihydrochloride
≥98.0% (TLC)
Szinonimák:
(S)-3,7-Diaminoheptanoic acid dihydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H16N2O2 · 2HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
233.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (TLC)
Forma
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.Cl.NCCCC[C@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C7H16N2O2.2ClH/c8-4-2-1-3-6(9)5-7(10)11;;/h6H,1-5,8-9H2,(H,10,11);2*1H/t6-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
APJAFTBCSGCCAH-ILKKLZGPSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)