Fontos dokumentumok
H5292
Sigma-Aldrich
Cytochrome P450 2C19 I331V, human
recombinant, expressed in E. coli
Szinonimák:
Cytochrome P450, purified, soluble, CYP2C19 I331V, CYP2C19 Ile331Val
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12352204
NACRES:
NA.54
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli
leírás
purified, soluble
form
liquid
specifikus aktivitás
12-110 units/mg protein
molekulatömeg
54783.3 g/mol
koncentráció
3.2-25 mg protein/mL (protein)
50-150 nmol/mL (P450)
6-14 nmol/mg protein (specific content)
NCBI elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... CYP2C19(1557)
Általános leírás
Supplied as purified soluble proteins, rather than microsomal preparations.
Egység definíció
One unit will convert 1.0 nanomole of omeprazole (6-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazole) to 5-hydroxyomeprazole per minute at pH 7.4 at 37 °C.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
320.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
160 °C - closed cup