Fontos dokumentumok
H4891
Hanks′ Balanced Salts
Modified, without calcium chloride, magnesium sulfate, phenol red and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Balanced Salt Solution, Hanks’ Salt Solution
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Mennyiség
Feloldás
Egyéb megjegyzések
kiegészítés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.