Fontos dokumentumok
H6136
Hanks′ Balanced Salts
Without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Hanks′ Balanced Salt Solution
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
- in the preparation of stock solution for culturing mice primary hepatocytes
- to measure the mineralized nodule formation in human osteoblast cultures
- in the preparation of embryo buffer to collect zebrafish eggs
Mennyiség
Feloldás
Egyéb megjegyzések
kiegészítés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocols
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.