Fontos dokumentumok
55037C
Hanks′ Balanced Salt solution
HBSS Modified, with calcium, with magnesium, without phenol red, liquid, suitable for cell culture
Gyógyszeripari előállítás
leírás
for research or for further manufacturing use
sterilitás
sterile
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
alkatrészek
NaHCO3: 350 mg/L
phenol red: no
kiszállítva
ambient
Alkalmazás
kiegészítés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)