Fontos dokumentumok
H2663
Anti-Histone Deacetylase 2 (HDAC2) antibody, Mouse monoclonal
clone HDAC2-62, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
HDAC2-62, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~55 kDa
faj reaktivitás
human, chicken, bovine, canine, rat, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using total cell extracts from NIH3T3 cells
izotípus
IgG2b
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HDAC2(3066)
mouse ... Hdac2(15182)
rat ... Hdac2(84577)
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
- co-immunoprecipitation
- chromatin immunoprecipitation (ChIP)
- western blot
- immunohistochemistry
- enzyme linked immunosorbent assays (ELISA)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)