Fontos dokumentumok
H3159
Anti-Histone Deacetylase 2 (HDAC2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-HD2, Anti-KDAC2, Anti-RPD3, Anti-YAF1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 55 kDa
faj reaktivitás
mouse, human
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using protease-digested, human lymph node sections
immunoprecipitation (IP): 50 μg using whole lysate of NIH3T3 cells
microarray: suitable
western blot: 1:20,000 using nuclear extract from human HeLa cells
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... HDAC2(3066)
mouse ... Hdac2(15182)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- in immunoblotting and dot blot
- in immunoprecipitation
- in immunohistochemistry
- in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- in western blotting
- in chromatin immunoprecipitation(ChiP)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)