Fontos dokumentumok
5.08017
Sigma-Aldrich
nor-Binaltorphimine Dihydrochloride
≥98% (HPLC), solid, κ-opioid receptor antagonist, Calbiochem
Szinonimák:
nor-Binaltorphimine Dihydrochloride, Norbinaltorphimine, nor-BNI, κ Opioid Receptor Antagonist, nor-Binaltorphimine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C40H43N3O6 · 2HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
734.71
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Terméknév
nor-Binaltorphimine Dihydrochloride,
Teszt
≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white to off-white
oldhatóság
water: 50 mM
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N21CC3(C4(C(Oc%12c4c(ccc%12O)CC2C%13CC%13)c5[nH]c6c(c5C3)CC7(C98C6Oc%10c9c(ccc%10O)CC(N(C7)CC8)C%11CC%11)O)CC1)O
InChI
1S/C40H43N3O6/c44-27-7-5-21-13-25(19-1-2-19)42-11-9-39-29(21)33(27)48-35(39)31-23(15-37(39,46)17-42)24-16-38(47)18-43-12-10-40(38)30-22(14-26(43)20-3-4-20)6-8-28(45)34(30)49-36(40)32(24)41-31/h5-8,19-20,25-26,35-36,41,44-47H,1-4,9-18H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GYEXSFKLGQBRBJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A potent antagonist highly selective for κ opioid receptor with no effect on µ- or &delta- opioid receptors. Widely used in studies related to pain, addition, anxiety, depression, and sleep.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
kappa opioid receptor
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Kishioka, S., et al. 2013. Neurosci. Letters.In press.
Valdez, G., et al. 2012. Pharma. Biochem. and Behavior.102, 44.
Takemori AE et al. 1988. J. Pharmacol. Exp. Ther.246, 255.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3