Fontos dokumentumok
I7153
Anti-Insulin Receptor Substrate 1 (IRS-1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 165 kDa
faj reaktivitás
human, mouse, rat
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): 4 μg using 0.5 mg of a 3T3/A31 RIPA lysate
western blot: 0.5-2 μg/mL using RIPA lysates of 3T3/A31 mouse fibroblasts
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... IRS1(3667)
mouse ... Irs1(16367)
rat ... Irs1(25467)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg