Fontos dokumentumok
GENA934-100UL
Rabbit IgG HRP Linked Whole Ab (from Donkey)
Cytiva NA934-100UL
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.76
application:
citations:
Jellemzők
wetted part: no
kiszerelés
pkg of 100 μL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva NA934-100UL
szín
Brown (light)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
The antibodies are supplied with dilution guidelines for relevant applications and should be stored at 2° C to 8° C.
Tulajdonságok és előnyök
  • Highly species-specific.
  • Optimized for use with our range of ECL Detection Reagents.
  • Recommended dilutions to minimize background.
Tárolás és stabilitás
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Analízis megjegyzés
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Jogi információk
ECL is a trademark of Cytiva
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)