GENA934-1ML
Rabbit IgG HRP Linked Whole Ab
Cytiva NA934-1ML
Szinonimák:
Rabbit IgG Antibody
About This Item
Javasolt termékek
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
Jellemzők
wetted part: no
kiszerelés
pkg of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva NA934-1ML
szín
Brown (light)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
The antibodies are supplied with dilution guidelines for relevant applications and should be stored at 2° C to 8° C.
Tulajdonságok és előnyök
- Highly species-specific.
- Optimized for use with our range of ECL™ Detection Reagents.
- Recommended dilutions to minimize background.
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)