Fontos dokumentumok
GENA9340-1ML
Rabbit IgG HRP Linked F(ab′)2
Cytiva NA9340-1ML
Szinonimák:
IgG HRP Conjugate
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.76
konjugátum
peroxidase conjugate
antitest forma
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
antitest terméktípus
secondary antibodies
Jellemzők
wetted part: no
kiszerelés
pkg of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva NA9340-1ML
szín
Colorless
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
The antibodies are supplied with dilution guidelines for relevant applications and should be stored at 2° C to 8° C.
Tulajdonságok és előnyök
  • Highly species-specific.
  • Optimized for use with our range of ECL Detection Reagents.
  • Recommended dilutions to minimize background.
Tárolás és stabilitás
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Analízis megjegyzés
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Jogi információk
ECL is a trademark of Cytiva