GE28-4017-48
GSTrap™ 4B
Cytiva 28-4017-48, pack of 5 × 5 mL
Szinonimák:
GSTrap Column
About This Item
Javasolt termékek
ligand
glutathione
kiszerelés
pack of 5 × 5 mL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 28-4017-48
parameter
<20 mL/min flow rate
42 psi (H2O at 25°C)
ágyméret
16 mm × 25 mm
ágytérfogat
5 mL
oszlop belső átmérő
16 mm
matrix
4% agarose
részecskeméret
45-165 μm
átlagos átmérő
90 μm
cleaning
4-13
working range
4-13
kapacitás
>25 mg binding capacity (horse liver GST/ml medium)
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- High binding capacity.
- Mild elution conditions preserving Protein antigenicity and function.
- Easy one-step purifications of Glutathione S-Transferase (GST) tagged Proteins resulting in high purity.
- GSTrap™ 4B are designed to be used with a syringe, pump, or chromatography system, such as ÄKTA® design.
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Cikkek
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins eluted from GSTrap from Cytiva.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to GSTrap from Cytiva.
This page shows troubleshooting methods for purification of GST-tagged proteins using Cytiva products.
This page describes characteristics of Glutathione Sepharose and HiTrap® Benzamidine FF (high sub) media and columns from Cytiva.
Protocols
GSTrap™ affinity columns facilitate protein purification with Glutathione Sepharose® chromatography media for efficient purification processes.
Glutathione Sepharose® High Performance is recommended for high-resolution purification of GST-tagged proteins, providing sharp peaks and concentrated eluent.