GE28-9523-60
GST GraviTrap™
Cytiva 28-9523-60
About This Item
Javasolt termékek
ligand
glutathione
kiszerelés
pkg of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 28-9523-60
ágytérfogat
2 mL
oszlop belső átmérő
15 mm
Mátrix
4% agarose
részecskeméret
45-165 μm
átlagos átmérő
90 μm
cleaning
4-13
Működési tartomány
4-13
kapacitás
≥20 mg binding capacity(recombinant glutathione S-transferase (rGST))
>25 mg binding capacity (horse liver GST/ml medium)
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Convenient, prepacked gravity-fLow columns.
- Allows direct purification of both clarified and unclarified cell lysates.
- Yields up to 20 mg of pure Proteins per column.
- Yields up to 20 mg of pure Proteins per column
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
This page shows troubleshooting methods for purification of GST-tagged proteins using Cytiva products.
This page describes characteristics of Glutathione Sepharose and HiTrap® Benzamidine FF (high sub) media and columns from Cytiva.
This page describes troubleshooting strategies in purification of GST-tagged proteins using Cytiva products.
This page describes manual and automated purification of histidine-tagged recombinant proteins using Cytiva products
Protocols
Glutathione Sepharose® High Performance is recommended for high-resolution purification of GST-tagged proteins, providing sharp peaks and concentrated eluent.