GE28-9365-50
GSTPrep™ Fast Flow 16/10
Cytiva 28-9365-50
About This Item
Javasolt termékek
ligand
glutathione and 10-carbon linker arm
kiszerelés
pkg of 20 mL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 28-9365-50
parameter
<10 mL/min flow rate
1.5 bar (22 psi) (Over the Packed Bed During Operation)
22 psi
ágyméret
16 mm × 100 mm
ágytérfogat
20 mL
oszlop belső átmérő
16 mm
Mátrix
highly cross-linked 4% agarose
átlagos átmérő
90 μm
cleaning
3-12
Működési tartomány
3-12
kapacitás
>10 mg/mL binding capacity
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Fast and easy one-step, scale-up purification of GST-tagged Proteins.
- Binds approx. 200 mg recombinant GST/column
- Mild elution conditions preserving Protein antigenicity and function.
- Simple operation with a pump or chromatography system, such as ÄKTA® design.
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins eluted from GSTrap from Cytiva.
This page shows how to cleave and purify GST-tagged proteins bound to GSTrap from Cytiva.
This page shows troubleshooting methods for purification of GST-tagged proteins using Cytiva products.
This page shows how to remove serine proteases, e.g. thrombin and trypsin, and zymogens from recombinant products using HiTrap Benzamidine FF and Benzamidine Sepharose 4 Fast Flow from Cytiva.
Protocols
This page how to remove GST tags by enzymatic cleavage using Cytiva products.
Affinity chromatography tags like GST fusion proteins facilitate separations in various purification products from Cytiva.
GSTrap™ affinity columns facilitate protein purification with Glutathione Sepharose® chromatography media for efficient purification processes.
How to perform buffer exchange and desalting with Sephadex G-25, HiTrap Desalting columns, or ÄKTAprime plus.