Fontos dokumentumok
GE27-4570-01
GST Bulk Kit
Cytiva 27-4570-01, pack of 1 kit
About This Item
UNSPSC kód:
13111000
NACRES:
NA.56
kiszerelés
pack of 1 kit
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 27-4570-01
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
GST bulk kit is designed for small-scale manual purification of GST-tagged proteins using either column chromatography or batch method. Facilitates optimization studies of expression, solubility conditions and purification parameters of GST-tagged proteins.
Alkalmazás
GST Bulk Kit contains a 10 mL bulk pack of Glutathione Sepharose 4B medium, five gravity-fLow columns, IPTG, and GST Buffer Kit. GST-tagged Proteins can be recovered under mild elution conditions (10 mM glutathione), which preserves functionality of the Proteins. The binding capacity of Glutathione Sepharose 4B, which can be greater than 10 mg Protein/mL medium, varies with the nature of the tagged Protein and the exact binding conditions used.
Tulajdonságok és előnyök
  • For rapid purification of GST-tagged Proteins using gravity flow columns or using batch purification with high specificity.
  • Preserves Protein antigenicity and function.
  • Yields up to 50 mg of pure Protein.
Tárolás és stabilitás
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Analízis megjegyzés
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Jogi információk
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
This page describes troubleshooting strategies in purification of GST-tagged proteins using Cytiva products.
Protocols
This page provides information about different pull-down assays for the further isolation of multiprotein complexes to identify their components with products from Cytiva.
Ez az oldal a multiprotein-komplexek további izolálására szolgáló különböző pull-down próbákról nyújt információt, amelyek célja a Cytiva termékeivel történő komponensek azonosítása.