Fontos dokumentumok
GE17-0854-01
NAP-10 20 ST
Cytiva 17-0854-01
Szinonimák:
NAP 10 Column
About This Item
UNSPSC kód:
41105501
NACRES:
NA.52
kiszerelés
pkg of 20 columns
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 17-0854-01
tárolási körülmény
(.01 M NaOH)
részecskeméret
20-80 μm (dry)
Működési tartomány
2-13
kapacitás
<1 mL binding capacity
Related Categories
Általános leírás
Disposable columns prepacked with Sephadex® G-25 DNA Grade and require only gravity to run.
NAP Columns are disposable columns prepacked with Sephadex® G-25 DNA Grade and require only gravity to run. Each package includes a complete step-by-step protocol describing the fixed volumes needed for equilibration, washing and sample elution.
Tulajdonságok és előnyök
  • For rapid and efficient purification of DNA and oligonucleotides (10-mers) in less than 15 min by gravity flow.
  • Prepacked with Sephadex® G-25 DNA Grade in distilled water containing 0.15% Kathon CG/ICP Biocide.
  • Available in three sizes depending on sample volume: 0.5 mL (NAP-5), 1 mL (NAP-10) or 2.5 mL (NAP-25).
  • Useful for small-scale purification, desalting and buffer exchange.
Tárolás és stabilitás
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C ()
Analízis megjegyzés
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Jogi információk
NAP is a trademark of Cytiva
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
Follow this DDT reduction protocol to reduce disulfide bonds in thiol-modified oligonucleotides.