GE28-9180-07
PD Minitrap™ G-25
Cytiva 28-9180-07
Szinonimák:
Protein purification column
About This Item
Javasolt termékek
Jellemzők
wetted part: no
kiszerelés
pkg of 50 ea (columns)
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 28-9180-07
tárolási körülmény
dry media
ágyméret
9.7 mm × 28 mm
ágytérfogat
2.1 mL
oszlop belső átmérő
9.7 mm
Mátrix
cross-linked dextran
részecskeméret
>50 μm (dry)
85-260 μm
cleaning
2-13
Működési tartomány
2-13
alkalmasság
suitable for bioprocess medium
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Customizable protocols to use gravity flow or centrifugation.
- Easy-to-use method for desalting and buffer exchange of sample volumes of 0.1 mL to 0.5 mL for gravity and 0.2 mL to 0.5 mL with centrifugation
- Alternative to dialysis for protein desalting, thus saving time and reducing labor costs
- Packed with Sephadex G-25 Medium resin
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
This page describes characteristics of Glutathione Sepharose and HiTrap® Benzamidine FF (high sub) media and columns from Cytiva.
Desalting at laboratory scale is a well-proven, simple, and fast method that will rapidly remove low molecular weight contaminants at the same time as transferring the sample into the desired buffer in a single step.
Protocols
Protein A Mag Sepharose® Xtra and Protein G Mag Sepharose® Xtra enable high-capacity small-scale antibody purification and screening.
Rules and good practice in sample preparation for Western blot sample preparation from cell culture and tissue samples.
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.