Fontos dokumentumok
GE28-9180-10
PD Minitrap G-10
Cytiva 28-9180-10
Szinonimák:
PD MiniTrap
About This Item
UNSPSC kód:
41115709
NACRES:
NA.56
ágyméret:
9.7 mm × 28 mm
ágytérfogat:
2.1 mL
oszlop belső átmérő:
9.7 mm
kiszerelés:
pkg of 50 ea
Jellemzők
autoclavable In wet form (pH 7.0) at 120°C for 30 min
wetted part: no
kiszerelés
pkg of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 28-9180-10
parameter
flow rate (The beads behave as rigid spheres obeying Darcy′s Law.)
ágyméret
9.7 mm × 28 mm
ágytérfogat
2.1 mL
oszlop belső átmérő
9.7 mm
Mátrix
cross-linked dextran
részecskeméret
40-120 μm (dry)
55-165 (wet)
Működési tartomány
2-13
Általános leírás
PD MiniTrap G-10 columns are prepacked, single-use gravity columns for buffer exchange and cleanup of biological samples, for example peptides, small proteins, and oligosaccharides. PD MiniTrap G-10 gravity columns give fast and simple desalting and buffer exchange without any need for a purification system, PD MiniTrap G-10 columns are prepacked and designed for rapid, convenient sample clean-up of small proteins, peptides, oligo-saccharides and other small biomolecules (>700 Mr).
Alkalmazás
Protein and peptide sample preparation. Desalting/Buffer Exchange/Cleanup.
Tulajdonságok és előnyök
  • Easy cleanup of peptides, small proteins, or carbohydrates larger than Mr 700, before downstream analysis such as liquid chromatography, electrophoresis, and MS.
  • Efficient removal of contaminants such as salts, dyes, and radioactive labels.
  • High desalting capacity.
  • Preparation of samples in the volume range 100 to 300 μl.
Tárolás és stabilitás
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Jogi információk
MiniTrap is a trademark of Cytiva
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
This page describes characteristics of Glutathione Sepharose and HiTrap® Benzamidine FF (high sub) media and columns from Cytiva.
Protocols
Rules and good practice in sample preparation for Western blot sample preparation from cell culture and tissue samples.
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.