Merck
GE17-0435-01
Column PD-10, Empty
Cytiva 17-0435-01
Szinonimák:
PD-10 Column
About This Item
UNSPSC kód:
23151816
NACRES:
NA.56
kiszerelés
pkg of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 17-0435-01
oszlop belső átmérő
15 mm
Általános leírás
Empty Disposable PD-10 Columns are economical, plastic columns for single-use applications using gravity flow. The columns hold up to approx. 13 mL of chromatography media. The frits can be used as an upper bed support that prevents the medium from running dry under gravity flow.
Together with LabMate Buffer Reservoir, up to 25 mL of buffer and/or sample can be applied, which reduces handling time considerably.
Tulajdonságok és előnyök
  • Economical and versatile columns for gravity flow applications.
  • Empty PD-10 columns can be packed with a wide range of bulk media.
  • Easy to use.
  • Use PD-10 Columns with LabMate Buffer Reservoir for convenient equilibration, sample application, and wash.
Tárolás és stabilitás
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Analízis megjegyzés
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
Cikkek
This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of antibodies.
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protocols
How to perform buffer exchange and desalting with Sephadex G-25, HiTrap Desalting columns, or ÄKTAprime plus.
Hogyan végezzen puffercserét és sótalanítást Sephadex G-25, HiTrap sótalanító oszlopokkal vagy ÄKTAprime plus.
This page clarifies sample preparation, buffer exchange and desalting, removal of lipoproteins, phenol red, and low molecular weight contaminants in Ion exchange chromatography.
Ez az oldal tisztázza a minta előkészítését, a puffercserét és a sótalanítást, a lipoproteinek, a fenolvörös és az alacsony molekulatömegű szennyeződések eltávolítását az ioncserélő kromatográfiában.
Összes mutatása