Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41105501
NACRES:
NA.52
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?kiszerelés
pkg of 50 columns
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 17-0854-02
tárolási körülmény
(.01 M NaOH)
részecskeméret
20-80 μm (dry)
Működési tartomány
2-13
kapacitás
<1 mL binding capacity
Általános leírás
Disposable columns prepacked with Sephadex® G-25 DNA Grade and require only gravity to run.
NAP™ Columns are disposable columns prepacked with Sephadex® G-25 DNA Grade and require only gravity to run. Each package includes a complete step-by-step protocol describing the fixed volumes needed for equilibration, washing and sample elution.
NAP™ Columns are disposable columns prepacked with Sephadex® G-25 DNA Grade and require only gravity to run. Each package includes a complete step-by-step protocol describing the fixed volumes needed for equilibration, washing and sample elution.
Tulajdonságok és előnyök
- For rapid and efficient purification of DNA and oligonucleotides (10-mers) in less than 15 min by gravity flow.
- Prepacked with Sephadex® G-25 DNA Grade in distilled water containing 0.15% Kathon CG/ICP Biocide.
- Available in three sizes depending on sample volume: 0.5 mL (NAP-5), 1 mL (NAP-10) or 2.5 mL (NAP-25).
- Useful for small-scale purification, desalting and buffer exchange.
Elkészítési megjegyzés
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C ()
Analízis megjegyzés
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Jogi információk
NAP is a trademark of Cytiva
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?