GE17-0440-01
Con-A Sepharose™ 4B
Cytiva 17-0440-01, pack of 100 mL
Szinonimák:
Concanavalin A Sepharose
About This Item
Javasolt termékek
ligand
concanavalin A (con A)
kiszerelés
pack of 100 mL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 17-0440-01
tárolási körülmény
(0.1 M acetate buffer pH 6, 1 M NaCl, 1 mM CaCl2, 1 mM MnCl2 and 1 mM MgCl, 20% Ethanol)
Mátrix
4% agarose
részecskeméret
45-165 μm
átlagos átmérő
90 μm
cleaning in place
4-9
Működési tartomány
4-6
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Con A Sepharose™ is Concanavalin A coupled to Sepharose™ 4B by the cyanogen bromide method. Concanavalin A (Con A) is a tetrameric metalloprotein isolated from Canavalia ensiformis (jack bean). Con A binds molcules containing α-D-mannopyranosyl, α-D-glucopyranosyl and sterically related residues. The binding sugar requires the presence of C-3, C-4 and C-5 hydroxyl groups for reaction with Con A. Con A coupled to Sepharose™ is routinely used for separation and purification of glycoproteins, polysaccharides and glycolipids.
Tulajdonságok és előnyök
- Concanavalin A (Con A) binds molecules that contain α-D-mannose, α-D-glucose, and sterically related residues with available C-3, C-4, or C-5 hydroxyl groups
- Group-specific adsorbent for molecules containing sugars.
- Highly suitable for isolation of cell surface glycoproteins from detergent-solubilized membranes
- Concanavalin A (Con A) binds molecules that contain α-D-mannose, α-D-glucose and sterically related residues with available C-3, C-4, or C-5 hydroxyl groups
- Highly suitable for isolation of cell surface glycoproteins from detergent-solubilized membranes
- Con A coupled to Sepharose™ 4B via cyanogen bromide activation
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.
Ez az oldal bemutatja, hogyan kell átváltani az áramlási sebesség és a térfogatáram között az antitestek affinitáskromatográfiájában.
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protocols
This page shows how to purify or remove glycoproteins and polysaccharides with Con A Sepharose 4B, Lentil Lectin Sepharose 4B, Capto Lentil Lectin from Cytiva.
This page shows how to perform column packing and preparation for affinity chromatography when using Tricorn™ or XK columns available from Cytiva.
This page shows how to prepare samples for purification with affinity chromatography.