GE17-0440-03
Con-A Sepharose™ 4B
Cytiva 17-0440-03, pack of 5 mL
About This Item
Javasolt termékek
ligand
concanavalin A (con A)
kiszerelés
pack of 5 mL
gyártó/kereskedő neve
Cytiva 17-0440-03
tárolási körülmény
(0.1 M acetate buffer pH 6, 1 M NaCl, 1 mM CaCl2, 1 mM MnCl2 and 1 mM MgCl, 20% Ethanol)
matrix
4% agarose
részecskeméret
45-165 μm
átlagos átmérő
90 μm
cleaning in place
4-9
working range
4-6
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Concanavalin A (Con A) binds molecules that contain α-D-mannose, α-D-glucose, and sterically related residues with available C-3, C-4, or C-5 hydroxyl groups
- Group-specific adsorbent for molecules containing sugars.
- Highly suitable for isolation of cell surface glycoProteins from detergent-solubilized membranes
- Concanavalin A (Con A) binds molecules that contain α-D-mannose, α-D-glucose and sterically related residues with available C-3, C-4, or C-5 hydroxyl groups
- Highly suitable for isolation of cell surface glycoProteins from detergent-solubilized membranes
- Con A coupled to Sepharose™ 4B via cyanogen bromide activation
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
Cikkek
This page shows how to convert between flow velocity and volumetric flow rate in affinity chromatography of antibodies.
Ez az oldal bemutatja, hogyan kell átváltani az áramlási sebesség és a térfogatáram között az antitestek affinitáskromatográfiájában.
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protocols
This page shows how to purify or remove glycoproteins and polysaccharides with Con A Sepharose 4B, Lentil Lectin Sepharose 4B, Capto Lentil Lectin from Cytiva.
This page shows how to perform column packing and preparation for affinity chromatography when using Tricorn™ or XK columns available from Cytiva.
This page shows how to prepare samples for purification with affinity chromatography.