Merck
L3885
Sigma-Aldrich
Succinyl-Concanavalin A
lyophilized powder
Szinonimák:
Succ-Con A
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.32
form
lyophilized powder
Minőségi szint
összetétel
Protein, ~90% E1%/280
tárolási hőmérséklet
−20°C
Biokémiai/fiziológiai hatások
Succinyl Con A is the active dimeric (divalent) form which does not re-aggregate to form tetramers above pH 5.6. Agglutination activity is greatly reduced by the succinylation procedure, but reactivity with mannose or glucose residues is retained.
Kiszerelés
Packaged based on protein content.
Minőség
Highly purified.
Fizikai forma
Contains sodium phosphate
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3