G9903
Guillard′s (F/2) Marine Water Enrichment Solution
50 ×, liquid, suitable for plant cell culture
Szinonimák:
F/2 Water Enrichment, Marine Enrichment Solution
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile-filtered
Minőségi szint
form
liquid
koncentráció
50 ×
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Képlet variáns
Feloldás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Protocols
Phycology media can be prepared from concentrated solutions or from powdered salt mixtures. The concentrated solutions are complete, including vitamins, and should be stored frozen.