C3061
Cyanobacteria BG-11 Freshwater Solution
50 ×, liquid, suitable for plant cell culture
Szinonimák:
BG-11 media chemstock
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
sterile-filtered
Minőségi szint
Forma
liquid
koncentráció
50 ×
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
- to culture Synechococcus sp.
- for culturing Chlorella minutissima
- as a diluting agent to measure the growth rate at different temperatures in Microcystis aeruginosa
Képlet variáns
Feloldás
Use at 20ml/L.
Phycology Media composition and preparation from powder
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Phycology media can be prepared from concentrated solutions or from powdered salt mixtures. The concentrated solutions are complete, including vitamins, and should be stored frozen.
Reference guide and preparation guide for antibiotic and antimycotic use in plant tissue culture.