Merck
17124
Millipore
Algae Culture Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
UNSPSC kód:
41171607
NACRES:
NA.74
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
ammonium chloride, 0.05 g/L
calcium chloride, 0.058 g/L
dipotassium phosphate, 0.25 g/L
ferric chloride, 0.003 g/L
magnesium sulfate, 0.513 g/L
sodium nitrate, 1 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.0±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
food and beverages
life science and biopharma
water monitoring
microbiology
alkalmasság
algae
Alkalmazás
For the isolation and cultivation of algae from soil, water and sewage.
Elkészítési megjegyzés
Suspend 1.87 g in 1 litre distilled water. Boil to dissolve the medium completely. Dispense as desired. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes.
Lábjegyzet
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Flame over circleExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)