SAB5600060
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
monoclonal, RM246
Szinonimák:
Glial fibrillary acidic protein
About This Item
Javasolt termékek
product name
Anti-GFAP antibody, Rabbit monoclonal, recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM246, purified immunoglobulin
rekombináns
expressed in HEK 293 cells
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
RM246, monoclonal
recombinant monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunoblotting: 1:1000-1:3000
immunohistochemistry: 1:200-1:500
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GFAP(2670)
Egyediség
Immunogen
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2