Fontos dokumentumok
G9152
Anti-Galactocerebroside antibody produced in rabbit
whole antiserum
Szinonimák:
Galactocerebroside Antibody, Galactocerebroside Antibody - Anti-Galactocerebroside antibody produced in rabbit
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
whole antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
human
technika/technikák
dot blot: 1:50 using galactocerebroside I and II
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GALC(2581)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- for dot-blot immunoassay and western blot analysis of mouse brain homogenates
- as a primary antibody at a working dilution of 1:50 for immunostaining of muscle tissue of Rana pipiens frogs
- as a primary antibody at a working dilution of 1:500 in immunofluorescence and immunohistochemistry using primary human astroglia
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3