MAB342A4
Anti-Galactocerebroside Antibody, clone mGalC, Alexa Fluor™488 Conjugate
clone mGalC, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Szinonimák:
Galactoceramide, Galactocerebroside, Galactosylceramide, GalC
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
ALEXA FLUOR™ 488
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
mGalC, monoclonal
faj reaktivitás
rabbit, rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
human, bovine (immunogen homology), chicken, mouse
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
izotípus
IgG3
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GALC(2581)
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Minőség
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Galactocerebroside in rat oligodendrocyte cells. Performed without Triton.
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Rat oligodendrocyte cells
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2