MAB342
Anti-Galactocerebroside Antibody, clone mGalC
clone mGalC, Chemicon®, from mouse
Szinonimák:
Galactoceramide, Galactocerebroside, Galactosylceramide, GalC
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
klón
mGalC, monoclonal
faj reaktivitás
mouse, human, rabbit, bovine, chicken, rat
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotípus
IgG3
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
0.5-10 μg/mL of a previous lot was used on formalin fixed frozen sections of a prevous lot. Can not be used on paraffin embedded tissue sections since the antigen is denatured during embedding and paraffin removal.
Immunocytochemistry:
0.5-10 μg/mL of a previous lot was used on 4% paraformaldehyde, acetic acid or ethanol fixed cultured cells.
ELISA:
A previous lot was used on purified galactocerebrosides.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Neonatal cortex
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1