Merck
MAK476
Glucose Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Szinonimák:
Glucose Detection Kit
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12352201
NACRES:
NA.84
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
alkalmazás(ok)
cosmetics
food and beverages
észlelési módszer
colorimetric
fluorometric
vonatkozó betegség(ek)
diabetes; metabolic disorders; endocrinological disorders; cancer
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kapcsolódó kategóriák
Általános leírás
Glucose (C6H12O6) is a key diagnostic parameter for many metabolic disorders. Increased glucose levels have been associated with diabetes mellitus, hyperactivity of the thyroid, pituitary, and adrenal glands. Decreased levels are found in insulin secreting tumors, myxedema, hypopituitarism and hypoadrenalism.
Alkalmazás
The kit is suitable for glucose determination in serum, plasma, milk, culture medium, food, beverages, and other biological preparations
Biokémiai/fiziológiai hatások
The Glucose Assay Kit uses a single Working Reagent that combines the glucose oxidase reaction and color reaction in one step. The color intensity of the reaction product at 570 nm or fluorescence intensity at λEx = 530 nm/λEm = 585 is directly proportional to glucose concentration in the sample.
Tulajdonságok és előnyök
  • The linear detection range of glucose for the colorimetric assay is 5 to 300 µM (90 µg/dL -5.4 mg/dL) and 1 to 30 µM for the fluorometric assay.
  • Compatible with high-throughput handling systems.
  • The procedure involves addition of a single working reagent and incubation for 30 minutes at room temperature.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kapcsolódó tartalom