Fontos dokumentumok
SAB4200805
Anti-β-Galactosidase antibody, Mouse monoclonal
clone GAL-13, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-Beta-gal, Anti-Beta-galactosidase, Anti-Lactase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GAL-13, monoclonal
leírás
Research area: Microbiome
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
E. coli
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: 0.5-1 μg/mL using anti-Mouse antibody for coating, primary Anti-Beta-GAL antibody followed by addition of β-d-galactosidase enzyme from E. coli and 2-Nitrophenyl β-D-galactopyranoside as substrate.
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
Escherichia coli K12 ... Lacz(945006)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1