Fontos dokumentumok
G5671
Anti-Galectin-8 antibody, Mouse monoclonal
~1.0 mg/mL, clone VA-11.25, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
ANTIGal-8, ANTILGALS8, ANTILectin, galectoside-binding, soluble 8, ANTIPCTA1, ANTIProstate carcinoma tumor antigen 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
VA-11.25, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~34 kDa
faj reaktivitás
mouse, rat, human
koncentráció
~1.0 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using rat galectin 8 recombinant protein
izotípus
IgM
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... LGALS8(3964)
mouse ... Lgals8(56048)
rat ... Lgals8(116641)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)