Fontos dokumentumok
8.41864
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucuronolactone
for synthesis
Szinonimák:
D-(+)-Glucuronolactone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H8O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
176.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
251-053-3
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (acidimetric)
Forma
solid
mp
170-175 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H](C1=O)O)O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h1-5,8-10H/t2-,3+,4-,5+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UYUXSRADSPPKRZ-SKNVOMKLSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in water): +17.0 - +19.0 °
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2